Imprimer
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cuivre (II) nitrate à 2,5 molécules d'eau
A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
A14004.0BEA 159 EUR
A14004.0B A14004.0I A14004.30 A14004.36
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté ≥98%
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté
Purity: 98% CAS No.: 19004-19-4 Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O Formula Weight: 232.59 (187.55anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 115° Boiling Point: 170° dec. Merck Reference: 14,2643 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149671
Formule: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Poids moléculaire: 232.59 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (déc.)
Point de fusion: ∼115 °C
Densité: 2.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253001
Numéro CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 III