Imprimer
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cuivre (II) nitrate à 2,5 molécules d'eau
12523.36 12523.18 12523.A3 12523.A9
12523.36EA 113 EUR
12523.36 12523.18 12523.A3 12523.A9
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté 98.0-102.0% ACS
Cuivre (II) nitrate 2,5-hydraté
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 19004-19-4 Molecular Formula: CuN2O6.2.5H2O Formula Weight: 232.59 (187.55anhy) Physical Form: Crystalline Lumps Density: 2.32 Appearance: Blue Odour: Odourless Melting Point: ca 115° Boiling Point: 170° dec. Solubility: Soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,2643 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00149671
Catalyst, nitrating agent for aromatic organosilicon compounds, nickel-plating baths, Colouring copper black, and producing a burnished effect on iron
Formule: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Poids moléculaire: 232.59 g/mol
Point d'ébullition: 170 °C (déc.)
Point de fusion: ∼115 °C
Densité: 2.32
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253001
Numéro CAS: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,2643