Cuivre (II) fluorure dihydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cuivre (II) fluorure à 2 molécules d'eau, Difluorure de cuivre dihydraté
CAS No.: 13454-88-1
Molecular Formula: CuF2.2H2O
Formula Weight: 137.57 (101.54anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.934
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2638
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00010977
Flux in casting gray iron
Formule:
CuF₂·2H₂O Poids moléculaire: 137.57 g/mol Point de fusion: >130 °C (déc.) Densité: 2.934 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010977 Numéro CAS: 13454-88-1 EINECS: 232-147-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III |