Imprimer
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dichlorure de cuivre dihydraté, Cuivre (II) chlorure à 2 molécules d'eau
23093.233EA 123 EUR
23093.233 23093.290
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 170.48 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 3.0 - 3.8
Insolubility in water Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 30 ppm
Ni (Nickel) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 40 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test