Imprimer
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥96%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
23089.262EA 101 EUR
23089.262 23089.364
Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥96%, TECHNICAL
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8,III
Indice Merck: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 96 %