Cuivre (II) chlorure dihydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dichlorure de cuivre dihydraté, Cuivre (II) chlorure à 2 molécules d'eau
Purity: 99.999%
CAS No.: 10125-13-0
Molecular Formula: CuCl2.xH2O (x≈2)
Formula Weight: 134.45(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.510
Appearance: Blue-green
Odour: Odourless
pH: 3.0-3.8
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00149674
Formule:
CuCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 170.48 g/mol Point de fusion: 100 °C (déc.) Densité: 2.510 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149674 Numéro CAS: 10125-13-0 EINECS: 231-210-2 UN: 2802 ADR: 8 III Indice Merck: 14,2633 |