Imprimer
Cuivre (II) chlorure dihydraté 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de cuivre dihydraté, Cuivre (II) chlorure à 2 molécules d'eau
315281000 315280025 315285000
ACRO315281000EA 51 EUR
ACRO315281000 ACRO315280025 ACRO315285000
Cuivre (II) chlorure dihydraté 99+% ACS
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 170.48 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Nitrate (NO3) ≤150 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %