Imprimer
Cuivre (II) chlorure dihydraté 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de cuivre dihydraté, Cuivre (II) chlorure à 2 molécules d'eau
206345000 206340025
ACRO206345000EA 84.6 EUR
ACRO206345000 ACRO206340025
Cuivre (II) chlorure dihydraté 98%, pur
Cuivre (II) chlorure dihydraté
Formule: CuCl₂·2H₂O
Poids moléculaire: 170.48 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149674
Numéro CAS: 10125-13-0
EINECS: 231-210-2
UN: 2802
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,02660
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green to blue Crystalline powder or needles
Titration Complexometric ≥97.5 %