Imprimer
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
1.02274.0025EA 176 EUR
1.02274.0025 1.02274.0100 1.02274.0250
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté
Formule: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Point de fusion: 180…200 °C
Densité: 3,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149427
Numéro CAS: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 12,02036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 38 g/l (50 °C)
Melting Point 180 - 200 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 404.30 g/mol
Bulk Density 650 - 850 kg/m3
Density 5.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)