Imprimer
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Disulfate de cérium tétrahydraté
199131000 199135000 199130025
ACRO199131000EA 246 EUR
ACRO199131000 ACRO199135000 ACRO199130025
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté 98+%
Cérium (IV) sulfate tetrahydraté
Formule: Ce(SO₄)₂·4H₂O
Poids moléculaire: 404.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149427
Numéro CAS: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
Indice Merck: 12,02036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bright yellow Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤150 ppm
Lead (Pb) ≤30 ppm
Nickel (Ni) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in H2SO4)
Subst not pptd by NH4OH ≤0.3 %