Trinitrate de terbium hexahydraté 99.99+% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Terbium (III) nitrate hexahydraté, Nitrate de terbium (III) hexahydraté
Formule:
N₃O₉Tb·6H₂O Poids moléculaire: 453.03 Point de fusion: 89.3 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149868 Numéro CAS: 13451-19-9 EINECS: 233-138-7 UN: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Granular powder |
Assay | ≥99.99 % (TREO base) |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.01 % |