Imprimer
Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Terbium(3+) nitrate hydrate (1:3:1)
Conditionné sous argon.
74103.06 74103.14
74103.06EA 111 EUR
74103.06 74103.14
Terbium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Terbium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 94219-56-4 Molecular Formula: Tb(NO3)3.xH2O Formula Weight: 344.94(anhy) Physical Form: Wet Crystalline Aggregates, Packaged under argon Appearance: White Merck Reference: 14,9157 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00011257
Formule: Tb(NO₃)₃·xH₂O
Poids moléculaire: 344.94 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011257
Numéro CAS: 94219-56-4
EINECS: 233-138-7
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,9157