Imprimer
Trinitrate de samarium hexahydraté ≥99.9%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate de samarium (III) hexahydraté, Samarium (III) nitrate hexahydraté, Trinitrate de samarium à 6 molécules d'eau
12906.22 12906.14
12906.22EA 341 EUR
12906.22 12906.14
Trinitrate de samarium hexahydraté ≥99.9%
Trinitrate de samarium hexahydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 13759-83-6 Molecular Formula: Sm(NO3)3.6H2O Formula Weight: 444.45 (336.36anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.375 Appearance: Pale yellow Odour: Odourless pH: ca. 3 Melting Point: 78-79° UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149857
Formule: N₃O₉Sm·6H₂O
Poids moléculaire: 444.47 g/mol
Point de fusion: 78…79 °C
Densité: 2.375
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149857
Numéro CAS: 13759-83-6
EINECS: 233-798-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III