Trinitrate de samarium hexahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitrate de samarium (III) hexahydraté, Samarium (III) nitrate hexahydraté, Trinitrate de samarium à 6 molécules d'eau
Purity: 99.99%
CAS No.: 13759-83-6
Molecular Formula: Sm(NO3)3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 336.36(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 2.375
Appearance: Pale yellow
Odour: Odourless
pH: ca. 3
Melting Point: 78-79°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149857
Formule:
N₃O₉Sm·6H₂O Poids moléculaire: 444.47 g/mol Point de fusion: 78…79 °C Densité: 2.375 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149857 Numéro CAS: 13759-83-6 EINECS: 233-798-6 UN: 1477 ADR: 5.1 III |