Trinitrate d'erbium pentahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Erbium (III) nitrate pentahydraté, Nitrate d'erbium (III) pentahydraté
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-51-3
Molecular Formula: Er(NO3)3.5H2O
Formula Weight: 443.35 (353.27anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149691
Formule:
ErN₃O₉·5H₂O Poids moléculaire: 443.35 g/mol Point de fusion: 130 °C (-4H₂O) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149691 Numéro CAS: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN: 1477 ADR: 5.1 III |