Chlorure d'ytterbium (III) hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ytterbium (III) chlorure hydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-87-1
Molecular Formula: YbCl3.xH2O (x≈6)
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Wet Crystalline Aggregates
Density: 2.58
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: 150-155°
Merck Reference: 14,10105
MDL No.: MFCD00149885
Formule:
Cl₃Yb·H₂O Poids moléculaire: 297.41 g/mol Point de fusion: 150…155 °C Densité: 2.58 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149885 Numéro CAS: 19423-87-1 EINECS: 233-800-5 Indice Merck: 14,10105 |