Imprimer
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15575.0E A15575.22 A15575.36
A15575.0EEA 1110 EUR
A15575.0E A15575.22 A15575.36
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥99%
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Purity: 99% CAS No.: 10025-84-0 Molecular Formula: LaCl3.7H2O Formula Weight: 371.37 (245.27anhy) Odour: Odourless Melting Point: 91° dec. MDL No.: MFCD00149756
Formule: LaCl₃·7H₂O
Poids moléculaire: 371.37 g/mol
Point d'ébullition: ∼860 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5