Imprimer
Trichlorure de gadolinium hexahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trichlorure de gadolinium hexahydraté, Chlorure de gadolinium (III) hexahydraté, Gadolinium (III) chlorure à 6 molécules d'eau
11287.06 11287.14 11287.22
11287.06EA 120 EUR
11287.06 11287.14 11287.22
Trichlorure de gadolinium hexahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure de gadolinium hexahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 13450-84-5 Molecular Formula: GdCl3.6H2O Formula Weight: 371.70 (263.61anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.424 Appearance: White Odour: Characteristic Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00149732
Formule: Cl₃Gd·6H₂O
Densité: 2,424
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149732
Numéro CAS: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6
Indice Merck: 14,4326