Trichlorure d'europium hexahydraté 99.9% (sur base traces de métaux) -10 mesh
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Europium trichlorure hexahydraté, Europium (III) chlorure hexahydraté
Formule:
Cl₃Eu·6H₂O Poids moléculaire: 366.41 g/mol Point de fusion: 850 °C Densité: 4.89 g/cm³ |
Numéro MDL:
MFCD00149701 Numéro CAS: 13759-92-7 EINECS: 233-040-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystals |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |