Imprimer
Trichlorure d'erbium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11305.14 11305.22
11305.14EA 280 EUR
11305.14 11305.22
Trichlorure d'erbium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trichlorure d'erbium hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 19423-85-9 Molecular Formula: ErCl3.xH2O Formula Weight: 273.62(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00010989
Formule: Cl₃Er·H₂O
Poids moléculaire: 291.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010989
Numéro CAS: 19423-85-9
EINECS: 233-385-0