Imprimer
Cérium trichlorure heptahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cérium (III) chlorure heptahydraté
A12947.0B A12947.18 A12947.30
A12947.0BEA 527 EUR
A12947.0B A12947.18 A12947.30
Cérium trichlorure heptahydraté ≥99%
Cérium trichlorure heptahydraté
Purity: 99% CAS No.: 18618-55-8 Molecular Formula: CeCl3.7H2O Formula Weight: 372.60 (246.48anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,1997 MDL No.: MFCD00149634
Formule: CeCl₃·7H₂O
Poids moléculaire: 372.58 g/mol
Point de fusion: 848
Densité: 3.97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149634
Numéro CAS: 18618-55-8
EINECS: 606-073-0
Indice Merck: 12,02041