Imprimer
Bromure d'ytterbium (III) hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
44057.09 44057.18
44057.09EA 132 EUR
44057.09 44057.18
Bromure d'ytterbium (III) hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Bromure d'ytterbium (III) hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 15163-03-8 Molecular Formula: YbBr3.xH2O Formula Weight: 412.77(anhy) Physical Form: Lump
Formule: Br₃Yb·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049613
Numéro CAS: 15163-03-8
EINECS: 237-350-0