Imprimer
Tribromure d'holmium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
13203.09 13203.18
13203.09EA 76.9 EUR
13203.09 13203.18
Tribromure d'holmium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Tribromure d'holmium hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 223911-98-6 Molecular Formula: HoBr3.xH2O Formula Weight: 404.66(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,4727 MDL No.: MFCD00209652
Formule: Br₃Ho·H₂O
Poids moléculaire: 422.66 g/mol
Point de fusion: 914 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209652
Numéro CAS: 223911-98-6
EINECS: 237-524-6
Indice Merck: 14,4727