Imprimer
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium-fer (III) sulfate à 12 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
1.03776.0500EA 92.9 EUR
1.03776.0500 1.03776.1000 1.03776.5000 1.03776.9050
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Poids moléculaire: 482.2 g/mol
Point d'ébullition: 230
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150004
Numéro CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Indice Merck: 12,00549
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.01 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe II (Iron II) ≤ 0.001 %
Ca (Calcium) ≤ 0.01 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.001 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.001 %