Imprimer
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16105.36 A16105.0E
A16105.36EA 56.3 EUR
A16105.36 A16105.0E
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté ≥98%
Ammonium-fer (III) sulfate dodécahydraté
Purity: 98+% CAS No.: 7783-83-7 Molecular Formula: H4FeNO8S2.12H2O Formula Weight: 482.18 (266.00anhy) Odour: Odourless Melting Point: 39-41° MDL No.: MFCD00150004
Formule: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…41 °C
Densité: 1,71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150004
Numéro CAS: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Indice Merck: 14,521