Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥98.5%, TECHNICAL
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium-fer (II) sulfate à 6 molécules d'eau
Formule:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Poids moléculaire: 392.14 g/mol Point de fusion: 110 °C Densité: 1.864 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150530 Numéro CAS: 7783-85-9 EINECS: 233-151-8 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98.5 % |