Imprimer
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium-fer (II) sulfate à 6 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.03792.0500 1.03792.1000 1.03792.5000 1.03792.9050
1.03792.0500EA 270 EUR
1.03792.0500 1.03792.1000 1.03792.5000 1.03792.9050
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Poids moléculaire: 392.14 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) 99.0 - 101.5 %
pH-value (5 %; water) 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.002 %
Iron(III)-salts (Fe³⁺) ≤ 0.02 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
K (Potassium) ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.01 %
Mn (Manganese) ≤ 0.05 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %