Imprimer
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium-fer (II) sulfate à 6 molécules d'eau
40751.03 40751.06 40751.14
40751.03EA 48.4 EUR
40751.03 40751.06 40751.14
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 7783-85-9 Molecular Formula: H8FeN2O8S2.xH2O (x≈6) Formula Weight: 284.04(anhy) Physical Form: Coarse Powder Density: 1.864 Appearance: Pale bluish green Odour: Odourless Melting Point: ca 100° dec. Merck Reference: 14,521 MDL No.: MFCD00150530
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: ∼ 100 °C (déc.)
Densité: 1,864
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-382-4
Indice Merck: 14,521