Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 98.5-101.5% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ammonium-fer (II) sulfate à 6 molécules d'eau
Purity: 98.5-101.5%
CAS No.: 7783-85-9
Molecular Formula: H8FeN2O8S2.6H2O
Formula Weight: 392.13 (284.04anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.864
Appearance: Pale bluish green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 100° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,521
MDL No.: MFCD00150530
Polymerization catalyst, photography
Formule:
(NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O Point de fusion: ∼ 100 °C (déc.) Densité: 1,864 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150530 Numéro CAS: 7783-85-9 EINECS: 233-382-4 Indice Merck: 14,521 |