Imprimer
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 99% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ammonium-fer (II) sulfate à 6 molécules d'eau
423720030 423725000 423721000
ACRO423720030EA 429 EUR
ACRO423720030 ACRO423725000 ACRO423721000
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté 99% ACS
Ammonium-fer (II) sulfate hexahydraté
Formule: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 1,864 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150530
Numéro CAS: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue-green Crystals
Titration with KMnO4 98.5 to 101.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %