Imprimer
Molybdate(VI) d'ammonium ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Molybdic acid ammonium salt, Molybdic acid, ammonium salt, Ammonium molybdate, di-Ammonium molybdate
43206.22 43206.14
43206.22EA 1390 EUR
43206.22 43206.14
Molybdate(VI) d'ammonium ≥99.99% (base métaux)
Molybdate(VI) d'ammonium
Purity: 99.99% CAS No.: 13106-76-8 Molecular Formula: H8MoN2O4 Formula Weight: 196.02 Physical Form: Powder/Lump Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011596
Formule: H₈MoN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011596
Numéro CAS: 13106-76-8
EINECS: 236-031-3