Imprimer
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexaammonium heptamolybdate tetrahydrate, Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate, Ammonium molybdate tetrahydrate, Hexammonium heptamolybdate 4-hydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
423310050 423315000 423311000 423310025
ACRO423310050EA 36.6 EUR
ACRO423310050 ACRO423315000 ACRO423311000 ACRO423310025
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté ACS
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Poids moléculaire: 1235.86 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Densité: 2.49 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Indice Merck: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals (May have a yellow to light green hue)
Titration Complexometric 81.0 to 83.0 % (as MoO3)
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) (Limit about 0.003%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
AsO4, PO4, SiO4 (as SiO2) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %