Imprimer
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté 99+% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
205851000 205855000 205850025
ACRO205851000EA 65.9 EUR
ACRO205851000 ACRO205855000 ACRO205850025
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté 99+% pour analyses
Ammonium heptamolybdate tetrahydraté
Formule: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Point de fusion: 190 °C
Densité: 2,49 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167059
Numéro CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Indice Merck: 13,00536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm