Imprimer
Chlorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15215.14 A15215.22 A15215.36
A15215.14EA 36.3 EUR
A15215.14 A15215.22 A15215.36
Chlorure de tétraéthylammonium hydraté 98%
Chlorure de tétraéthylammonium hydraté
Tetraethylammonium chloride monohydrate is used as pharmaceutical intermediate.
Purity: 98% CAS No.: 68696-18-4 Molecular Formula: (CH3CH2)4NCl.H2O Formula Weight: 183.72 (165.71anhy) Melting Point: ca 110° Beilstein Reference: 3563247 Merck Reference: 14,9200 MDL No.: MFCD00149992
Attention: Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Formule: C₈H₂₀ClN·xH₂O
Point de fusion: ∼ 110 °C
Densité: 1,0801
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149992
Numéro CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Indice Merck: 14,9200