Imprimer
Chlorure de tétraéthylammonium hydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
150900250 150901000 150905000
ACRO150900250EA 48 EUR
ACRO150900250 ACRO150901000 ACRO150905000
Chlorure de tétraéthylammonium hydraté 99%
Chlorure de tétraéthylammonium hydraté
Formule: C₈H₂₀ClN·xH₂O
Numéro MDL: MFCD00149992
Numéro CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 %
Impurity ≤0.5 % Triethylamine hydrochloride