Imprimer
Aluminium nitrate nonahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic® à faible teneur en mercure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate d'aluminium à 9 molécules d'eau
43145.22 43145.14 43145.36
43145.22EA 477 EUR
43145.22 43145.14 43145.36
Aluminium nitrate nonahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic® à faible teneur en mercure
Aluminium nitrate nonahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
Point de fusion: 73,5 °C
Densité: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,352