Imprimer
Aluminium fluorure trihydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aluminum fluoride trihydrate
11496.22 11496.36 11496.A3
11496.22EA 45.7 EUR
11496.22 11496.36 11496.A3
Aluminium fluorure trihydraté ≥97%
Aluminium fluorure trihydraté
Purity: 97% CAS No.: 15098-87-0 Molecular Formula: AlF3.3H2O Formula Weight: 138.02 (83.98anhy) Physical Form: Powder Density: 2.17 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 250° -3H2O Merck Reference: 14,339 MDL No.: MFCD00003426
Formule: AlF₃·3H₂O
Poids moléculaire: 138.02 g/mol
Point de fusion: 250 °C (-3H₂O)
Densité: 2.17
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149141
Numéro CAS: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,00351