Imprimer
Aluminium chlorure hexahydraté 99%, qualité Réactif
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aluminum chloride hexahydrate
237078-100G 237078-500G
237078-100GEA 47 EUR
237078-100G 237078-500G
Aluminium chlorure hexahydraté 99%, qualité Réactif
Aluminium chlorure hexahydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: AlCl₃·6H₂O
Poids moléculaire: 241.43 g/mol
Point de fusion: 100
Densité: 2.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)
Assay 98.5 - 101.5 %