Imprimer
Aluminium chlorure hexahydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum chloride hexahydrate
A14437.0B A14437.0I A14437.30
A14437.0BEA 62 EUR
A14437.0B A14437.0I A14437.30
Aluminium chlorure hexahydraté 99%
Aluminium chlorure hexahydraté
Formule: AlCl₃·6H₂O
Poids moléculaire: 241.43 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Densité: 2.398
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8 III