Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté ≥98%, purifié
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
25163.364EA 133 EUR
25163.364 25163.290 25163.460
Magnésium sulfate heptahydraté ≥98%, purifié
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 246.48 g/mol
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
Indice Merck: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Insoluble matter Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm