Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE22772499EA 0 EUR
MOLE22772499
Magnésium sulfate heptahydraté
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 246,48 g/mol
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
Indice Merck: 13,05715