Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.05886.0500EA 95.9 EUR
1.05886.0500 1.05886.1000 1.05886.9999 1.05886.5000 1.05886.9050
Magnésium sulfate heptahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 246,48 g/mol
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
Indice Merck: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 710 g/l (20 °C)
Molar Mass 246.48 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)