Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
A14491.0B A14491.0I
A14491.0BEA 40.6 EUR
A14491.0B A14491.0I
Magnésium sulfate heptahydraté ≥99%
Magnésium sulfate heptahydraté
Purity: 99+% CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgSO4.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Formule: MgSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 246.48 g/mol
Point de fusion: 1124
Densité: 1.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Indice Merck: 13,05715