Magnésium sulfate heptahydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10034-99-8
Molecular Formula: MgSO4.7H2O
Formula Weight: 246.48 (120.37anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.68
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol, glycerol
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149785
Fireproofing, textiles, catalyst carrier, ceramics
Formule:
MgSO₄·7H₂O Poids moléculaire: 246.48 g/mol Point de fusion: 1124 Densité: 1.68 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149785 Numéro CAS: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Indice Merck: 14,5691 |