Imprimer
Magnésium sulfate heptahydraté 99.5% pour analyses
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
213115000 213110025 213110250
ACRO213115000EA 67.1 EUR
ACRO213115000 ACRO213110025 ACRO213110250
Magnésium sulfate heptahydraté 99.5% pour analyses
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 246.48 g/mol
Point de fusion: 770 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Indice Merck: 13,05715
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 5 to 8 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)