Imprimer
Calcium sulfate dihydraté, EMSURE® pour analyses, précipité, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Plâtre de Paris
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.02161.0500 1.02161.9025
1.02161.0500EA 76.9 EUR
1.02161.0500 1.02161.9025
Calcium sulfate dihydraté, EMSURE® pour analyses, précipité, Supelco®
Calcium sulfate dihydraté
Formule: CaSO₄·2H₂O
Poids moléculaire: 172.17 g/mol
Densité: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149625
Numéro CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Indice Merck: 13,01711
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 172.17 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)