Calcium sulfate dihydraté 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Plâtre de Paris
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 10101-41-4
Molecular Formula: CaSO4.2H2O
Formula Weight: 172.17 (136.14anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.32
Melting Point: 128° -1.5H2O
Boiling Point: 163° -2H2O
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00149625
Formule:
CaSO₄·2H₂O Point d'ébullition: 163 °C (-2H₂O) Point de fusion: 128 °C (-1,5H₂O) Densité: 2,32 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149625 Numéro CAS: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Indice Merck: 14,1706 |