Imprimer
Calcium sulfate hémihydraté ≥97.0%, Purum, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12090-1KG 12090-25KG
12090-1KGEA 73.1 EUR
12090-1KG 12090-25KG
Calcium sulfate hémihydraté ≥97.0%, Purum, Fluka™
Calcium sulfate hémihydraté
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: CaSO₄·0.5H₂O
Point de fusion: > 1400 °C
Densité: 2,320 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799067
Numéro CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %