Imprimer
Sulfate de beryllium tetrahydraté ≥99.99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Béryllium sulfate tétrahydraté
16104.14 16104.22
16104.14EA 96.6 EUR
16104.14 16104.22
Sulfate de beryllium tetrahydraté ≥99.99% (base métaux)
Sulfate de beryllium tetrahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 7787-56-6 Molecular Formula: BeSO4.4H2O Formula Weight: 177.14 (105.07anhy) Physical Form: Lump Density: 1.1713 Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,1175 UN No.: 1566 MDL No.: MFCD00149156
Formule: BeO₄S·4H₂O
Poids moléculaire: 177.14 g/mol
Point d'ébullition: 580
Point de fusion: 110
Densité: 1.1713
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149156
Numéro CAS: 7787-56-6
EINECS: 236-842-2
UN: 1566
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 14,1175