Baryum hydroxyde octahydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Baryum hydroxyde à 8 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
Ba(OH)₂·8H₂O Poids moléculaire: 315.47 g/mol Point d'ébullition: 780 Point de fusion: 78 Densité: 2.18 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149152 Numéro CAS: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 2923 ADR: 8 (6.1) II Indice Merck: 13,00980 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 72 g/l (20 °C) |
Melting Point | 78 °C |
Molar Mass | 315.48 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m3 |
Density | 2.18 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |